Learn More
1-naftol-D7, TRC
Código de producto. 30479893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30479893 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30479893 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3679965MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthol-d7 (ring d7)
CAS 124251-84-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 2H7 H O
Cantidad 5 mg
Sinónimo 1-Naphthalen-2,3,4,5,6,7,8-d7-ol, 1-Naphthol-d7, 1-Naphthol (ring-D7)
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(O)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaftalen-1-ol
Peso molecular (g/mol) 151.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.1015
Porcentaje de pureza >95