Learn More
1-Naftol, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10783991 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10783991 100 g Tarro de cristal 100 GR
1 options
Código de producto. 10783991 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor N/0350/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 90-15-3
Punto de fusión 95°C
Color Beige
Punto de ebullición 278°C
Envase Tarro de cristal
Fórmula molecular C10H8O
Número MDL 3930
Cantidad 100 g
Sinónimo 1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern
Clave InChI KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O
Nombre IUPAC naftalen-1-ol
Peso molecular (g/mol) 144.173
PubChem CID 7005
ChEBI CHEBI:10319
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17g/mol
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Naphthol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.