Learn More
1-Naftol Beta-D-Glucurónido Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30134050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134050 25 mg 25 miligramos
30008179 1 mg 1 miligramo
30003654 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134050 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN36800025MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83833-12-9
Fórmula molecular C16 H15 O7 . Na
Peso molecular (g/mol) 342.28
Sinónimo 1-Naphthol-O-Beta-D-Glucuronide Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio; (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-naftaleno-1-iloxioxano-2-carboxilato
SMILES [Na+].O[C@H]1[C@H](Oc2cccc3ccccc23)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)[O-]
Specifica
Nombre del producto químico o material 1-Naphthyl-beta-D-Glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16O7.Na/c17-11-12(18)14(15(20)21)23-16(13(11)19)22-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;/h1-7,11-14,16-19H,(H,20,21);/q;+1/p-1/t11-,12-,13+,14-,16+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.0715
Porcentaje de pureza >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.