Learn More
1-Naftol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483824
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483824 500 g 500 g
11473824 100 g 100 g
11493824 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483824 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11862.36
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 90-15-3 | C10H8O | 144.173 g/mol
1-Naphthol is used as a precursor in the manufacturing of various azo dyes and pharmaceuticals such as nadolol. It is used as biomarkers. It is used in analytical chemistry as Molisch’s reagent (1-naphthol dissolved in ethanol) for checking the presence of carbohydrates. It plays an essential role with sodium hypobromite to detect the presence of arginine in proteins, which is called as Sakaguchi test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-naftol se utiliza como precursor en la fabricación de diversos colorantes azoicos y productos farmacéuticos como el nadolol. Se utiliza como biomarcador. Se utiliza en química analítica como reactivo de Molisch (1-naftol disuelto en etanol) para comprobar la presencia de carbohidratos. Desempeña un papel esencial con el hipobromito de sodio para detectar la presencia de arginina en las proteínas, lo que se llama prueba de Sakaguchi.
Solubilidad
Soluble en benceno, cloroformo, éter y etanol.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-15-3
Fórmula molecular C10H8O
Peso molecular (g/mol) 144.173
Número MDL MFCD00003930
Clave InChI KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern
PubChem CID 7005
ChEBI CHEBI:10319
Nombre IUPAC naftalen-1-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 1-Naphthol
Punto de fusión 95°C to 97°C
Densidad 1.28
Punto de ebullición 278°C to 280°C
Temperatura de inflamación 125°C (257°F)
Olor Weak, Phenol-like
Cantidad 500 g
Número UN UN2811
Beilstein 1817321
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,6383
Información de solubilidad Soluble in benzene,chloroform,ether and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Naphthol
Signalord
  • Peligro
Riskkategorier
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faroangivelser
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Skyddsangivelse
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-Naphthol
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.