Learn More
1-naftol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10675942 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10675942 100 g Frasco de vidrio 100 g
10417330 500 g Frasco de vidrio 500 g
10217303 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10675942 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128191000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.25€
    24.65€ / 100 g
    Ahorro 3.60€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
1-naftol, +99 %, C10H8O, número CAS-90-15-3, 1-hidroxinaftaleno, 1-naftalenol, 1-naftol, alfa-naftol, basf ursol ern, fouramine ern, fourrine ern, furro er, naftol, tertral ern, 100 g, 06, 596, de 278,0 °C a 280,0 °C, 100,0, 99,0, CHEBI:10319, beige grisáceo a marrón, 201-969-4, 125 °C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-15-3
Fórmula molecular C10H8O
Peso molecular (g/mol) 144.17
Número MDL MFCD00003930
Clave InChI KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern
PubChem CID 7005
ChEBI CHEBI:10319
Nombre IUPAC naftalen-1-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthol
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 95.0°C to 97.0°C
Color De beis-gris a marrón
Punto de ebullición 278.0°C to 280.0°C
Temperatura de inflamación 125°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7OH
Cantidad 100 g
Beilstein 06, 596
Índice Merck 15, 6468
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,alcohol and ether,freely soluble in chloroform,alkali hydroxide,solutions
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Copos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Naphthol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.