Learn More
Sal sódica del ácido 1-naftol-4-sulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Naphthol-4-sulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 6099-57-6 |
| Fórmula molecular | C10H7NaO4S |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8O4S.Na/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9;/h1-6,11H,(H,12,13,14);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].Oc1ccc(c2ccccc12)S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;4-hidroxinaftaleno-1-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 246.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.9963 |