Learn More
1-Naftol 2,3,4-Tri-O-acetil-Beta-D-glucuronido Éster Metílico, TRC
Código de producto. 30484002
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30484002 500 mg
30470404 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30484002 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN369000500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18404-55-2
Fórmula molecular C23 H24 O10
Peso molecular (g/mol) 460.43
Sinónimo 1-Naphthol 2,3,4-Tri-O-Acetyl-B-D-Glucuronide Methyl Ester
Nombre IUPAC metilo (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-naftaleno-1-iloxioxano-2-carboxilato
SMILES COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2cccc3ccccc23)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthol 2,3,4-Tri-O-acetyl-Beta-D-glucuronide Methyl Ester
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H24O10/c1-12(24)29-18-19(30-13(2)25)21(31-14(3)26)23(33-20(18)22(27)28-4)32-17-11-7-9-15-8-5-6-10-16(15)17/h5-11,18-21,23H,1-4H3/t18-,19-,20-,21+,23+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.1369