Learn More
MedChemExpress 1-Naphthol
Código de producto. 16402728
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16402728 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16402728 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYY1309
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress 1-naphthol is an excited state proton transfer (ESPT) fluorescent molecular probe.
Especificaciones
CAS 90-15-3
Peso molecular 144.17 g/mol
Cantidad 5 g
Condiciones de envío Room temperature
Requisitos de almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (693.63 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 1 mg/mL (6.94 mM; Need ultrasonic)
Sinónimo Furro ER ∣ NSC 9586 ∣ Nako TRB
Objetivo NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite
Tipo de producto Natural Products