Learn More
Ácido 1-naftoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10081470 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10081470 25 g Frasco de plástico 25 g
15790799 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10081470 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128180250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 86-55-5 | C11H8O2 | 172.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-55-5
Fórmula molecular C11H8O2
Peso molecular (g/mol) 172.18
Número MDL MFCD00004007
Clave InChI LNETULKMXZVUST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 1-carboxynaphthalene, naphthoic acid, alpha-naphthoic acid, naphthalenecarboxylic acid, carboxynaphthalene, alpha-naphthylcarboxylic acid, naphthalene-alpha-carboxylic acid, unii-2niv4o66bh
PubChem CID 6847
ChEBI CHEBI:36466
Nombre IUPAC ácido naftaleno-1-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthoic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 158.0°C to 162.0°C
Color Marrón a Amarillo
Punto de ebullición 300.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C10H7CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 09, 647
Índice Merck 15, 6466
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble in hot water. Other solubilities: freely soluble in hot alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Naphthoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2