Learn More
Ácido 1-naftoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434003 25 g 25 g
11444003 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434003 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10273.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 86-55-5 | C11H8O2 | 172.183 g/mol
1-Naphthoic acid is used as an intermediate for the synthesis of pharmaceuticals, photochemicals, plant growth hormones, dyes and other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 1-naftoico se utiliza como intermedio para la síntesis de productos farmacéuticos, fotoquímicos, hormonas de crecimiento vegetal, colorantes y otros compuestos orgánicos.
Solubilidad
Fácilmente soluble en alcohol caliente y éter. Ligeramente soluble en agua caliente.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 86-55-5
Fórmula molecular C11H8O2
Peso molecular (g/mol) 172.183
Número MDL MFCD00004007
Clave InChI LNETULKMXZVUST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 1-carboxynaphthalene, naphthoic acid, alpha-naphthoic acid, naphthalenecarboxylic acid, carboxynaphthalene, alpha-naphthylcarboxylic acid, naphthalene-alpha-carboxylic acid, unii-2niv4o66bh
PubChem CID 6847
ChEBI CHEBI:36466
Nombre IUPAC ácido naftaleno-1-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Naphthoic acid
Punto de fusión 160°C to 162°C
Densidad 1.398
Punto de ebullición >300°C
Temperatura de inflamación 195°C (383°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1908896
Índice Merck 14,6381
Información de solubilidad Freely soluble in hot alcohol and ether. Slightly soluble in hot water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Naphthoic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Naphthalenecarboxylic acid