Learn More
1-naftamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Naphthamide |
| CAS | 2243-81-4 |
| Fórmula molecular | C11H9NO |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | NSC 38871, Naphthylacetamide, 1-Naphthalenecarboxylic Acid Amide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9NO/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H2,12,13) |
| SMILES | NC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)=O |
| Nombre IUPAC | naftaleno-1-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 171.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.07 |