Learn More
1-Naftalenotiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10597552 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10597552 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10597552 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 415270050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthalenethiol
Nombre de nota 99%
CAS 529-36-2
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 131°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H7S
Índice de refracción 1.6790 to 1.681
Número MDL MFCD00039599
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 6463
Gravedad específica 1.15
Sinónimo 1-naphthalenethiol, 1-thionaphthol, naphthalenethiol, 1-naphthylthiol, unii-9a78cp495h, 1-mercaptonaphthalene, .alpha.-naphthyl mercaptan, naphthalene thiol, 1-napthalenethiol, naphthalen-1-thiol
Clave InChI SEXOVMIIVBKGGM-UHFFFAOYSA-M
SMILES [S-]C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Nombre IUPAC naftalen-1-tiol
Peso molecular (g/mol) 159.23
PubChem CID 68259
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido