Learn More
1-Naftalenometilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10722243 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10722243 5 g Frasco de vidrio 5 g
10530892 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10722243 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155580050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 118-31-0 | C11H12N | 158.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-31-0
Fórmula molecular C11H12N
Peso molecular (g/mol) 158.22
Número MDL MFCD00004048
Clave InChI NVSYANRBXPURRQ-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 1-naphthalenemethylamine, 1-naphthalenemethanamine, 1-naphthylmethylamine, 1-aminomethyl naphthalene, 1-naphthalenemethyl amine, c-naphthalen-1-yl-methylamine, 1-naphthylmethanamine, 1-aminomethylnaphthalene, naphthylmethylamine, 1-naphthylmethyl amine hydrochloride
PubChem CID 8355
Nombre IUPAC naftalen-1-ilmetanamina
SMILES [NH3+]CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthalenemethylamine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.0730g/mL
Punto de ebullición 290°C to 293°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7CH2NH2
Índice de refracción 1.643
Cantidad 5 g
Beilstein 12, 1316
Gravedad específica 1.073
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,carbon disulfide,sulfu,ric acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Naphthalenemethylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.