Learn More
1-Naftalenmetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Naphthalenemethanol |
| CAS | 4780-79-4 |
| Fórmula molecular | C11H10O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10O/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7,12H,8H2 |
| SMILES | OCc1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | naftalen-1-ilmetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 158.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0732 |