Learn More
1-Naftalenometanol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354574 10 g 10 g
11364574 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354574 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01347.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4780-79-4 | C11H10O | 158.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4780-79-4
Fórmula molecular C11H10O
Peso molecular (g/mol) 158.20
Número MDL MFCD00004044
Clave InChI PBLNHHSDYFYZNC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthalenemethanol, 1-naphthylmethanol, 1-hydroxymethylnaphthalene, naphthalene-1-methanol, 1-naphthalene methanol, 1-menaphthyl alcohol, 1-naphthylmethyl alcohol, naphthalen-1-yl-methanol, naphthalen-1-yl methanol, 1-naphthylenemethanol
PubChem CID 20908
ChEBI CHEBI:38137
Nombre IUPAC naftalen-1-ilmetanol
SMILES OCC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthalenemethanol
Punto de fusión 58°C to 63°C
Punto de ebullición 301°C (715 mmHg)
Cantidad 10 g
Beilstein 2042532
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza ≥98%