Learn More
Éster de glicol de neopentilo de ácido 1-naftaleneborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11358556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358556 1 g 1 g
11368556 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358556 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17612.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22871-77-8
Fórmula molecular C15H17BO2
Peso molecular (g/mol) 240.109
Número MDL MFCD01318167
Clave InChI VWRKQVBSFBSIOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthaleneboronic acid neopentyl glycol ester, 5,5-dimethyl-2-naphthalen-1-yl-1,3,2-dioxaborinane, 1-naphthaleneboronic acid neopentyl glycol cyclic ester, 2-1-naphthyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 5,5-dimethyl-2-alpha-naphthyl-1,3,2-dioxaborinane
PubChem CID 22945154
Nombre IUPAC 5,5-dimetil-2-naftalen-1-il-1,3,2-dioxaborinano
SMILES B1(OCC(CO1)(C)C)C2=CC=CC3=CC=CC=C23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthaleneboronic acid neopentyl glycol ester
Punto de fusión 67°C to 69°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3053756
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.11
Porcentaje de pureza 98%