Learn More
Ácido 1-naftalenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484727 25 g 25 g
11464727 1 g 1 g
11474727 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21219.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13922-41-3 | C10H9BO2 | 171.99 g/mol
1-Naphthaleneboronic acid is a very useful building block for introduction of a naphthyl group through cross-coupling protocols. It is useful in the synthesis of polyaromatic hydrocarbons utilizing the Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 1-naftalenoborónico es un bloque de construcción muy útil para la introducción de un grupo de naftilo a través de protocolos de acoplamiento cruzado. Es útil en la síntesis de hidrocarburos poliaromáticos mediante la reacción de Suzuki.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en condiciones frescas y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13922-41-3
Fórmula molecular C10H9BO2
Peso molecular (g/mol) 171.99
Número MDL MFCD00019722
Clave InChI HUMMCEUVDBVXTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthaleneboronic acid, 1-naphthylboronic acid, naphthalene-1-boronic acid, naphthalenyl-1-boronic acid, 1-naphthalene boronic acid, 1-naphthaleneboronicacid, 1-naphthyleneboronic acid, boronic acid, naphthalenyl, 1-borononaphthalene, naphthylboronic acid
PubChem CID 254532
Nombre IUPAC ácido naftalen-1-ilborónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthaleneboronic acid
Punto de fusión 204°C to 210°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2937504
Información de solubilidad Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.99
Porcentaje de pureza 97%