Learn More
1-Ácido Naftaleneacético, TRC
Código de producto. 30009634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009634 5 g 5 g
30010154 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009634 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3776655G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-87-3
Fórmula molecular C12 H10 O2
Peso molecular (g/mol) 186.21
Sinónimo (Naphthalen-1-yl)acetic Acid, Naphazoline Nitrate Imp. B (EP), Naphazoline Hydrochloride Imp. B (EP), 1-Naphthylacetic Acid
Nombre IUPAC ácido 2-naftalen-1-ilacético
SMILES OC(=O)Cc1cccc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthyl acetic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0681
Porcentaje de pureza >95%