Learn More
1-Naphthaleneacetic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16479997
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16479997 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16479997 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18570
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress 1-Naphthaleneacetic acid (1-Naphthylacetic acid), a synthetic auxin, can promote plant growth. 1-Naphthaleneacetic acid is also an inhibitor of PLA2, with an IC50 of 13.16 μM.
1-Naphthaleneacetic acid (1-Naphthylacetic acid), a synthetic auxin, can promote plant growth. 1-Naphthaleneacetic acid is also an inhibitor of PLA2, with an IC50 of 13.16 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthaleneacetic acid
CAS 86-87-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H10O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Naphthylacetic acid
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (537.03 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CC1=CC=CC2=C1C=CC=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 186.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 98.05%
Grado Research
Forma física Powder