Learn More
1-naftaldehído, TRC
Código de producto. 30482918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482918 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30482918 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3448001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthalene-1-aldehyde
CAS 66-77-3
Fórmula molecular C11 H8 O
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Naphthalenecarboxaldehyde (9CI','ACI), 1-Naphthaldehyde (8CI), 1-Formylnaphthalene, 1-Naphthylaldehyde, 1-Naphthylcarboxaldehyde, 4-Naphthalene-1-carboxaldehyde, Naphthalene-1-aldehyde, Naphthalene-1-carbaldehyde, NSC 6106, α-Naphthaldehyde, α-Naphthalenecarboxaldehyde, α-Naphthoaldehyde, α-Naphthylaldehyde, α-Naphthylcarboxaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C11H8O/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-8H
SMILES O=Cc1cccc2ccccc12
Nombre IUPAC naftaleno-1-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 156.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0575