Learn More
1-Naftaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11427487 250 g 250 g
11417487 50 g 50 g
11407487 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15610.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 66-77-3 | C11H8O | 156.18 g/mol
1-Naphthaldehyde is used in the synthesis of single-crystalline homochiral porous metal-organic frameworks (MOFs). It is also a starting material for the Canizzaro reaction to produce 1-Naphthoic acid and 1-Naphthalenemethanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-naftaldehído se utiliza en la síntesis de estructuras organometálicas (MOF) porosas, homoquirales y monocristalinas. También es un material de partida para la reacción de Canizzaro para producir ácido 1-naftoico y 1-naftalenometanol.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter, acetona y benceno. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacénese bajo gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes y del aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66-77-3
Fórmula molecular C11H8O
Peso molecular (g/mol) 156.18
Número MDL MFCD00004003
Clave InChI SQAINHDHICKHLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthaldehyde, 1-formylnaphthalene, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-naphthylaldehyde, alpha-naphthal, alpha-naphthaldehyde, naphthaldehyde, .alpha.-naphthal, alpha-naphthylcarboxaldehyde, alpha-naphthylaldehyde
PubChem CID 6195
ChEBI CHEBI:52367
Nombre IUPAC naftaleno-1-carbaldehído
SMILES O=CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthaldehyde
Punto de fusión 1°C to 2°C
Densidad 1.148
Punto de ebullición 160°C to 161°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 112°C (233°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.653
Cantidad 250 g
Beilstein 386082
Sensibilidad Air sensitive; May form a precipitate
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ether,acetone,benzene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.18
Porcentaje de pureza 97%