Learn More
1-Naftaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
missing translation for 'unitSize':
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad missing translation for 'unitSize'
11417487 50 g 50 g
11427487 250 g 250 g
11407487 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11417487 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A15610.18
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 66-77-3 | C11H8O | 156.18 g/mol
1-Naphthaldehyde is used in the synthesis of single-crystalline homochiral porous metal-organic frameworks (MOFs). It is also a starting material for the Canizzaro reaction to produce 1-Naphthoic acid and 1-Naphthalenemethanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-naftaldehído se utiliza en la síntesis de estructuras organometálicas (MOF) porosas, homoquirales y monocristalinas. También es un material de partida para la reacción de Canizzaro para producir ácido 1-naftoico y 1-naftalenometanol.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter, acetona y benceno. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacénese bajo gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes y del aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 66-77-3
Fórmula molecular C11H8O
Peso molecular (g/mol) 156.18
Número MDL MFCD00004003
Clave InChI SQAINHDHICKHLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthaldehyde, 1-formylnaphthalene, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-naphthylaldehyde, alpha-naphthal, alpha-naphthaldehyde, naphthaldehyde, .alpha.-naphthal, alpha-naphthylcarboxaldehyde, alpha-naphthylaldehyde
PubChem CID 6195
ChEBI CHEBI:52367
Nombre IUPAC naftaleno-1-carbaldehído
SMILES O=CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Naphthaldehyde
Punto de fusión 1°C to 2°C
Densidad 1.148
Punto de ebullición 160°C to 161°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 112°C (233°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.653
Cantidad 50 g
Beilstein 386082
Sensibilidad Air sensitive; May form a precipitate
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ether,acetone,benzene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.18
Porcentaje de pureza 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Naphthaldehyde
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Naphthalenecarboxaldehyde