Learn More
1-naftaldehído, 95%
Código de producto. 10051460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10051460 100 g Frasco de vidrio 100 g
10733891 500 g Frasco de vidrio 500 g
10125253 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10051460 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128091000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 66-77-3 | C11H8O | 156,18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66-77-3
Fórmula molecular C11H8O
Peso molecular (g/mol) 156.18
Número MDL MFCD00004003
Clave InChI SQAINHDHICKHLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthaldehyde, 1-formylnaphthalene, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-naphthylaldehyde, alpha-naphthal, alpha-naphthaldehyde, naphthaldehyde, .alpha.-naphthal, alpha-naphthylcarboxaldehyde, alpha-naphthylaldehyde
PubChem CID 6195
ChEBI CHEBI:52367
Nombre IUPAC naftaleno-1-carbaldehído
SMILES O=CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthaldehyde
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 1.0°C to 2.0°C
Color Marrón-amarillento a amarillo
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 160.0°C to 161.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7CHO
Índice de refracción 1.6500 to 1.6540
Cantidad 100 g
Beilstein 07, 400
Gravedad específica 1.15
Información de solubilidad Solubility in water: <1g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.18
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación