Learn More
Dihidrobromuro de 1-n-propilpiperazina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11453973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453973 100 g 100 g
11443973 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11453973 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10258.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64262-23-3
Fórmula molecular C7H18Br2N2
Peso molecular (g/mol) 290.043
Número MDL MFCD00051992
Clave InChI YTPQLWVHCBATKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-propylpiperazine dihydrobromide, 1-n-propylpiperazine dihydrobromide, n-propylpiperazinium dibromide, n-propylpiperazine dihydrobromide, 1-n-propylpiperazine 2hbr, piperazine, 1-propyl-, dihydrobromide, acmc-209nl5, ksc494c5l, propylpiperazine, bromide, bromide, 1-n-propyl-piperazine dihydrobromide
PubChem CID 3085288
Nombre IUPAC 1-propilpiperazina; dihidrobromuro
SMILES CCCN1CCNCC1.Br.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-n-Propylpiperazine dihydrobromide
Punto de fusión ∼255°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 3678528
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.05
Porcentaje de pureza 98%