Learn More
1-n-Propilciclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11420007
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11420007 5 g 5 g
11430007 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11420007 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20946.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5445-24-9
Fórmula molecular C9H18O
Peso molecular (g/mol) 142.24
Número MDL MFCD00046364
Clave InChI PYLPYOPJKOJRNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-propylcyclohexanol, 1-n-propylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-propyl, 1-n-propyl cyclohexanol-1, propylcyclohexanol, 1-n-propyl-1-cyclohexanol, 1-n-propylcyclohexane-1-ol
PubChem CID 138504
Nombre IUPAC 1-Propilciclohexan-1-ol
SMILES CCCC1(O)CCCCC1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-n-Propylcyclohexanol
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 98%