Learn More
1-(N,N-dimetilsulfamoil)-1H-imidazol, TRC
Código de producto. 30370543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30370543 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30370543 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD479315500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(N,N-Dimethylsulfamoyl)-1H-imidazole
CAS 78162-58-0
Fórmula molecular C5H9N3O2S
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1-(N,N-Dimethylsulfamoyl)imidazole, Imidazole-1-sulfonic Acid Dimethylamide, N,N-Dimethyl-1H-imidazole-1-sulfonamide, N,N-Dimethylsulfamoyl-1H-imidazole, NSC 700551
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9N3O2S/c1-7(2)11(9,10)8-4-3-6-5-8/h3-5H,1-2H3
SMILES CN(C)S(=O)(=O)n1ccnc1
Nombre IUPAC N,N-dimetilimidazol-1-sulfonamida
Peso molecular (g/mol) 175.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.0415