Learn More
1-n-Hexil-4-yodobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337069 10 g 10 g
11327069 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337069 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26878.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62150-34-9 | C12H17I | 288.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62150-34-9
Fórmula molecular C12H17I
Peso molecular (g/mol) 288.17
Número MDL MFCD07777097
Clave InChI QCTCAMDTUGSMJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-n-hexyl-4-iodobenzene, benzene, 1-hexyl-4-iodo, 4-hexylphenyl iodide
PubChem CID 15001645
Nombre IUPAC 1-hexil-4-yodobenceno
SMILES CCCCCCC1=CC=C(I)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-n-Hexyl-4-iodobenzene
Punto de ebullición 122°C to 125°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación >120°C (248°F)
Índice de refracción 1.553
Cantidad 10 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.16
Porcentaje de pureza 98%