Learn More
Yoduro de 1-n-hexil-3-metilimidazolio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15425828 50 g 50 g
15415828 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59487.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 178631-05-5 | C10H19IN2 | 294.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 178631-05-5
Fórmula molecular C10H19IN2
Peso molecular (g/mol) 294.18
Número MDL MFCD12964976
Clave InChI CZIUVCSYOGFUPH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-hexyl-3-methylimidazolium iodide, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium iodide, 1-n-hexyl-3-methylimidazolium iodide, dsstox_cid_27927, dsstox_rid_82680, dsstox_gsid_47951, 1-methyl-3-hexylimidazolium iodide, 1-hexyl-3-me-thylimidazolium iodide, 1h-imidazolium,1-hexyl-3-methyl-,iodide, 1-hexyl-3-methylimidazolium iodide hplc
PubChem CID 12036651
Nombre IUPAC 1-hexil-3-metilimidazol-3-io; yoduro
SMILES CCCCCCN1C=C[N+](=C1)C.[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-n-Hexyl-3-methylimidazolium iodide
Color De incoloro a amarillo
Cantidad 50 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido