Learn More
Hexafluorofosfato de 1-n-hexil-3-metilimidazolio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7029772
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372309 5 g 5 g
11382309 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372309 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27272.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 304680-35-1 | C10H19F6N2P | 312.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 304680-35-1
Fórmula molecular C10H19F6N2P
Peso molecular (g/mol) 312.24
Número MDL MFCD03093296
Clave InChI YPWSSSRXUOQNMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 1-n-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, acmc-209hg2, dsstox_cid_27925, dsstox_rid_82678, dsstox_gsid_47949, ksc222c9l, 1-hexyl-3-methyl-imidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-hex-1-yl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
PubChem CID 2734175
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-n-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Índice de refracción 1.419
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 1-hexil-3-metilimidazol-3-io; hexafluorofosfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.24
Porcentaje de pureza 99%