Learn More
Hexafluorofosfato de 1-n-hexil-3-metilimidazolio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-n-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate |
| Índice de refracción | 1.419 |
| Cantidad | 50 g |
| Nombre IUPAC | 1-hexil-3-metilimidazol-3-io; hexafluorofosfato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.24 |
| Porcentaje de pureza | 99% |