Learn More
Cloruro de 1-n-hexil-3-metilimidazolio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456330 50 g 50 g
11446330 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11456330 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27178.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 171058-17-6 | C10H19N2 | 167.28 g/mol
1-n-Hexyl-3-methylimidazolium chloride, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 1-n-hexil-3-metilimidazolio se utiliza como una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes y las bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 171058-17-6
Fórmula molecular C10H19N2
Peso molecular (g/mol) 167.28
Número MDL MFCD03093289
Clave InChI RVEJOWGVUQQIIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hexyl-3-methylimidazolium chloride, hmimcl, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-hexyl-3-methylimidazol-3-ium chloride, hmim cl, acmc-209e2c, dsstox_cid_27924, dsstox_rid_82677, dsstox_gsid_47948, ksc491c7f
PubChem CID 2734163
ChEBI CHEBI:61340
Nombre IUPAC 1-hexil-3-metilimidazol-3-io; cloruro
SMILES CCCCCC[N+]1=CN(C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-n-Hexyl-3-methylimidazolium chloride
Índice de refracción 1.5165
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.72
Porcentaje de pureza 98%