Learn More
1-n-Heptil-4-yodobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451670 1 g 1 g
11461670 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11451670 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27017.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 131894-91-2 | C13H19I | 302.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131894-91-2
Fórmula molecular C13H19I
Peso molecular (g/mol) 302.20
Número MDL MFCD07777084
Clave InChI NHXKOPSTJPLWPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-n-heptyl-4-iodobenzene, 4-heptyl-1-iodobenzene
PubChem CID 15001646
Nombre IUPAC 1-heptil-4-yodobenceno
SMILES CCCCCCCC1=CC=C(I)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-n-Heptyl-4-iodobenzene
Punto de ebullición 165°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >120°C (248°F)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.19
Porcentaje de pureza 98%