Learn More
1-N-Etilgarramina Sulfato, TRC
Código de producto. 30380450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30380450 5 mg 5 miligramos
30387341 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30380450 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9183505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 864371-49-3
Fórmula molecular C15H31N3O6 .xH2SO4
Peso molecular (g/mol) 349.42
Sinónimo 2-Deoxy-6-O-[3-deoxy-4-C-methyl-3-(methylamino)-beta-L-arabinopyranosyl]-N1-ethyl-D-streptamine Sulfate Salt
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R)-2-[(1R,2R,3R,4R,6R)-4-amino-6-(etilamino)-2,3-dihidroxiciclohexil]oxi-5-metil-4-(metilamino)oxano-3,5-diol
SMILES CCN[C@@H]1C[C@@H](N)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@H]2OC[C@](C)(O)[C@H](NC)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-N-Ethylgaramine Sulfate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H31N3O6/c1-4-18-8-5-7(16)9(19)10(20)12(8)24-14-11(21)13(17-3)15(2,22)6-23-14/h7-14,17-22H,4-6,16H2,1-3H3/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.2213