Learn More
Bromuro de 1-n-butilpiridinio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11411640 50 g 50 g
11401640 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11411640 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26995.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 874-80-6 | C9H14BrN | 216.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874-80-6
Fórmula molecular C9H14BrN
Peso molecular (g/mol) 216.12
Número MDL MFCD00671496
Clave InChI KVBQNFMTEUEOCD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-butylpyridinium bromide, butylpyridinium bromide, 1-butylpyridin-1-ium bromide, n-butylpyridinium bromide, unii-f72fd1bswg, f72fd1bswg, 1-n-butylpyridinium bromide, pyridinium, 1-butyl-, bromide, 1-butylpyridiniumbromide, acmc-209qnu
PubChem CID 2734238
Nombre IUPAC 1-butylpyridin-1-ium bromide
SMILES [Br-].CCCC[N+]1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-n-Butylpyridinium bromide
Punto de fusión 105°C to 108°C
Cantidad 50 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.12
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-n-Butylpyridinium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Butylpyridinium bromide