Learn More
1-n-Butilciclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488967 5 g 5 g
11498967 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11488967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20579.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5445-30-7 | C10H20O | 156.269 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5445-30-7
Fórmula molecular C10H20O
Peso molecular (g/mol) 156.269
Número MDL MFCD00021404
Clave InChI RCHLXMOXBJRGNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-butyl, 1-n-butylcyclohexanol, butylcyclohexanol, 1-butyl-cyclohexanol, 1-butyl-cyclohexan-1-ol
PubChem CID 138505
Nombre IUPAC 1-Butilciclohexan-1-ol
SMILES CCCCC1(CCCCC1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-n-Butylcyclohexanol
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza 98%