Learn More
Hexafluorofosfato de 1-n-butil-4-metilpiridinio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317119 5 g 5 g
11327119 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317119 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27355.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 401788-99-6 | C10H16F6NP | 295.209 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 401788-99-6
Fórmula molecular C10H16F6NP
Peso molecular (g/mol) 295.209
Número MDL MFCD03095438
Clave InChI XBSZSSGZQFAUPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butyl-4-methylpyridinium hexafluorophosphate, 4mbppf6, 1-butyl-4-methylpyridin-1-ium hexafluorophosphate, acmc-209jbi, dsstox_cid_29152, dsstox_rid_83371, dsstox_gsid_49296
PubChem CID 11254899
Nombre IUPAC 1-butil-4-metilpiridin-1-io; hexafluorofosfato
SMILES CCCC[N+]1=CC=C(C=C1)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-n-Butyl-4-methylpyridinium hexafluorophosphate
Punto de fusión 45°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.22
Porcentaje de pureza 99%