Learn More
1-n-Butil-4-yodobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11447057 25 g 25 g
11457057 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11447057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14421.14
Solicitar formato a granel o personalizado
It is used as an active pharmaceutical intermediate. It is also used in the synthesis and characterization of photoelectronic polymers containing triphenylamine moiety and in the palladium-catalyzed conversion of aryl and vinyl triflates to bromides and chlorides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como producto intermedio farmacéutico activo. También se utiliza en la síntesis y caracterización de polímeros fotoelectrónicos que contienen fracción de trifenilamina y en la conversión catalizada por paladio de triflatos de vinilo y arilo a bromuros y cloruros.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua a 25 °C, 3,6E-3 g/L.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugares oscuros y lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20651-67-6
Fórmula molecular C10H13I
Peso molecular (g/mol) 260.118
Número MDL MFCD00051927
Clave InChI XILRUONFYBUYIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4'-iodophenyl butane, 4-n-butyliodobenzene, benzene, 1-butyl-4-iodo, 1-n-butyl-4-iodobenzene, 1-iodo-4-butylbenzene, 4-iodo-n-butylbenzene, 4-butyliodobenzene, p-iodo-n-butylbenzene, pubchem3969, 4-n-amyliodobenzene
PubChem CID 2724607
Nombre IUPAC 1-butil-4-yodobenceno
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-n-Butyl-4-iodobenzene
Densidad 1.462
Punto de ebullición 80°C to 82°C (0.5 mmHg)
Índice de refracción 1.569
Cantidad 25 g
Beilstein 3030029
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Sparingly soluble in water at 25°C 3.6E-3g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.12
Porcentaje de pureza 98%