Learn More
1-n-Butilo-4-clorobenceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11451147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451147 5 g 5 g
11461147 25 g 25 g
11471147 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11451147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24138.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15499-27-1
Fórmula molecular C10H13Cl
Peso molecular (g/mol) 168.664
Número MDL MFCD00051926
Clave InChI SKNUPXIXICTRJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-butylchlorobenzene, 4-n-butylchlorobenzene, 1-n-butyl-4-chlorobenzene, p-clorobutylbenzene, 4-chlorophenylbutane, acmc-209dbt, 4-n-butyl-chlorobenzene, 4-butyl-1-chlorobenzene, 1-chloro-4-butylbenzene, benzene, 1-butyl-4-chloro
PubChem CID 524314
Nombre IUPAC 1-Butilo-4-clorobenceno
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-n-Butyl-4-chlorobenzene
Densidad 1
Cantidad 5 g
Índice de refracción 1.5098
Beilstein 1860506
Punto de ebullición 225°C to 228°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.67
Porcentaje de pureza 97%