Learn More
1-n-Butil-4-[(4-etoxifenil)etinil]benceno, + 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11486180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486180 1 g 1 g
11496180 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486180 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27102.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85583-83-1
Fórmula molecular C20H22O
Peso molecular (g/mol) 278.395
Número MDL MFCD01218016
Clave InChI ULERJJLPGXLNFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-n-butyl-4-4-ethoxyphenyl ethynyl benzene, 1-butyl-4-2-4-ethoxyphenyl ethynyl benzene, 1-2-4-butylphenyl ethynyl-4-ethoxybenzene, 1-butyl-4-4-ethoxyphenyl ethynyl benzene, 1-4-n-butylphenyl-2-4-ethoxyphenyl acetylene, 1-4-butylphenyl ethynyl-4-ethoxybenzene, 1-butyl-4-4-ethoxyphenyl ethynyl benzene #, benzene, 1-butyl-4-4-ethoxyphenyl ethynyl
PubChem CID 610253
Nombre IUPAC 1-butil-4-[2-(4-etoxifenil)etinil]benceno
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=C(C=C2)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-n-Butyl-4-[(4-ethoxyphenyl)ethynyl]benzene
Punto de fusión 54°C (N)
Punto de ebullición 168°C to 170°C (0.5 mmHg)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.39
Porcentaje de pureza ≥99%