Learn More
Tetrafluoroborato de 1-n-butil-3-metilpiridinio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471610 50 g 50 g
11461610 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11471610 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26983.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 597581-48-1 | C10H16BF4N | 237.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 597581-48-1
Fórmula molecular C10H16BF4N
Peso molecular (g/mol) 237.05
Número MDL MFCD08458499
Clave InChI UQEAMJVKASNOMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butyl-3-methylpyridinium tetrafluoroborate, n-butyl-3-methylpyridinium tetrafluoroborate, 1-butyl-3-methylpyridin-1-ium tetrafluoroborate, acmc-20ak5s, dsstox_cid_29281, dsstox_rid_83400, dsstox_gsid_49325
PubChem CID 17841257
Nombre IUPAC 1-butyl-3-methylpyridin-1-ium; tetrafluoroboranuide
SMILES F[B-](F)(F)F.CCCC[N+]1=CC=CC(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-n-Butyl-3-methylpyridinium tetrafluoroborate
Densidad 1.204
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.06
Porcentaje de pureza 99%