Learn More
Trifluorometanosulfonato de 1-n-butilo-3-metilimidazolio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329715 2 g 2 g
11339715 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329715 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19765.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 174899-66-2 | C9H15F3N2O3S | 288.285 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 174899-66-2
Fórmula molecular C9H15F3N2O3S
Peso molecular (g/mol) 288.285
Número MDL MFCD03427620
Clave InChI FRZPYEHDSAQGAS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate, 1-butyl-3-methylimidazolium trifluoromethansulfonate, 1-butyl-3-methylimidazolium triflate, c4mim triflate, bmim otf, acmc-1bwln, basionics™ vs 12, dsstox_cid_29088, dsstox_rid_83307, dsstox_gsid_49232
PubChem CID 2734246
Nombre IUPAC 1-butilo-3-metilimidazol-3-io; trifluorometanosulfonato
SMILES CCCCN1C=C[N+](=C1)C.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión 16°C
Densidad 1.295
Temperatura de inflamación None
Índice de refracción 1.439
Cantidad 2 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.29
Porcentaje de pureza 98%