Learn More
Tetrafluoroborato de 1-n-butilo-3-metilimidazolio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11319645 50 g 50 g
11309645 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319645 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19087.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 174501-65-6 | C8H15BF4N2 | 226.03 g/mol
1-n-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate is an ionic liquid used for various reactions such as hydrogenations, asymmetric hydrogenations proceed in higher enantioselectivity than in homogeneous phase. It is also used in Suzuki cross-coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrafluoroborato de 1-n-butilo-3-metilimidazolio es un líquido iónico utilizado para diversas reacciones como las hidrogenaciones, las hidrogenaciones asimétricas que se producen en una enantioselectividad más alta que en la fase homogénea. También se usa en el acoplamiento cruzado de Suzuki.
Solubilidad
Miscible con acetona, acetonitrilo, acetato de etilo, alcohol isopropílico y cloruro de metileno. No miscible con hexano, tolueno y agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 174501-65-6
Fórmula molecular C8H15BF4N2
Peso molecular (g/mol) 226.03
Número MDL MFCD03095449
Clave InChI LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, unii-t2tvz2306t, bmimbf4, butylmethylimidazolium tetrafluoroborate, 1-butyl-3-methylimidazolium terafluoroborate, 1-methyl-3-butylimidazolium tetrafluoroborate, c4mim tetrafluoroborate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
PubChem CID 2734178
SMILES F[B-](F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Densidad 1.21
Temperatura de inflamación None
Índice de refracción 1.422
Cantidad 50 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with acetone,acetonitrile,ethyl acetate,isopropyl alcohol and methylene chloride. Immiscible with hexane,toluene and water.
Nombre IUPAC 1-butilo-3-metilimidazol-3-io;tetrafluoroborato
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.03
Porcentaje de pureza ≥98%