Learn More
Nitrato de 1-n-butilo-3-metilimidazolio, 95 %
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 1-n-Butyl-3-methylimidazolium nitrate |
| Cantidad | 50 g |
| Número UN | UN1479 |
| Sensibilidad | Hygroscopic; May form a precipitate |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.22 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.