Learn More
Nitrato de 1-n-butilo-3-metilimidazolio, 95 %
Código de producto. 15436218
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15436218 5 g 5 g
15446218 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436218 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59803.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 179075-88-8
Fórmula molecular C8H15N3O3
Peso molecular (g/mol) 201.226
Número MDL MFCD08457696
Clave InChI WPHIMOZSRUCGGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butyl-3-methylimidazolium nitrate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium nitrate, bmim no3, c4mim nitrate, ksc171c6p, 1-butyl-3-methylimidazoliumnitrate, 1-butyl-3-methyl-imidazol-3-ium nitrate, 1-butyl-3-methylimidazolium nitrate hplc
PubChem CID 16211113
Nombre IUPAC 1-butil-3-metilimidazol-3-io; nitrato
SMILES CCCCN1C=C[N+](=C1)C.[N+](=O)([O-])[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium nitrate
Cantidad 5 g
Número UN UN1479
Sensibilidad Hygroscopic; May form a precipitate
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.22
Porcentaje de pureza 95%