Learn More
Sulfato de n-octilo de 1-n-butil-3-metilimidazolio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302849 5 g 5 g
11312849 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302849 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27720.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 445473-58-5 | C16H32N2O4S | 348.50 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 445473-58-5
Fórmula molecular C16H32N2O4S
Peso molecular (g/mol) 348.50
Número MDL MFCD03788914
Clave InChI KIDIBVPFLKLKAH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-butyl-3-methylimidazolium octyl sulfate, 1-butyl-3-methylimidazolium octylsulfate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium octyl sulfate, 1-butyl-3-methylimidazolium n-octyl sulfate, acmc-20aowg, bmim osu, 1-methyl-3-butylimidazolium octyl sulfate, 1-n-butyl-3-methylimidazoliumoctyl sulfate, 1-butyl-3-methylimidazolium 1-octyl sulfate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium octyl sulfate
PubChem CID 12095226
Nombre IUPAC 1-butil-3-metilimidazol-3-io; sulfato de octilo
SMILES CCCCN1C=C[N+](C)=C1.CCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium n-octyl sulfate
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.5
Porcentaje de pureza 99%