Learn More
Sulfato de metilo de 1-n-butil-3-metilimidazolio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382909
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
11382909 5 g 5 g
11392909 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11382909
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27754.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 401788-98-5 | C9H18N2O4S | 250.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 401788-98-5
Fórmula molecular C9H18N2O4S
Peso molecular (g/mol) 250.31
Número MDL MFCD03095437
Clave InChI MEMNKNZDROKJHP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate, 1-butyl-3-methylimidazolium methylsulfate, bmimmeso4, 1-n-butyl-3-methylimidazolium methylsulfate, 1-butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate 1-, acmc-20aowh, basionics™ lq 02, 1-butyl-3-methylimidazolium methylsul-fate, 1-butyl-3-methylimidazol-3-ium,methyl sulfate, 1-butyl-3-methyl-imidazol-3-ium; methyl sulfate
PubChem CID 12095228
SMILES COS([O-])(=O)=O.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate
Densidad 1.21
Índice de refracción 1.478
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Nombre IUPAC sulfato de 1-butil-3-metil-1H-imidazol-3-io metilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.32
Porcentaje de pureza 99%