Learn More
Hexafluorofosfato 1-n-butil-3-metilimidazolio, + 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399635 100 g 100 g
11379635 5 g 5 g
11389635 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11399635 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19086.22
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 174501-64-5 | C8H15F6N2P | 284.19 g/mol
1-n-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate is used as a solvent in headspace gas chromatography and countercurrent chromatography, as mobile and stationary phases. It is widely used in organic synthesis, extraction technologies, electochemistry and biphasic organometallic catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-n-butilo-3-metilimidazolio hexafluorofosfato se utiliza como disolvente en la cromatografía de gases de espacio libre y la cromatografía de contracorriente, como fases móviles y estacionarias. Se utiliza ampliamente en síntesis orgánica, tecnologías de extracción, electoquímica y catálisis organometálica bifásica.
Solubilidad
Miscible con diclorometano, cloroformo, acetato de etilo. Inmiscible con agua, éter dietílico y hexano.
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 174501-64-5
Fórmula molecular C8H15F6N2P
Peso molecular (g/mol) 284.19
Número MDL MFCD03093295
Clave InChI IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, unii-zge3n4o8q9, 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, zge3n4o8q9, butylmethylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-butylimidazolium hexafluorophosphate, bmim pf6, c4mim hexafluorophosphate
PubChem CID 2734174
Nombre IUPAC 1-butil-3-metilimidazol-3-io; hexafluorofosfato
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Punto de fusión 8°C to 10°C
Densidad 1.365
Punto de ebullición >350°C
Índice de refracción 1.4115
Cantidad 100 g
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,1581
Información de solubilidad Miscible with dichloromethane,chloroform,ethyl acetate. Immiscible with water,diethyl ether and hexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.19
Porcentaje de pureza ≥98%