Learn More
Dicianamida de 1-n-butil-3-metilimidazolio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15495408 50 g 50 g
15485408 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59175.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 448245-52-1 | C10H15N5 | 205.265 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 448245-52-1
Fórmula molecular C10H15N5
Peso molecular (g/mol) 205.265
Número MDL MFCD07784457
Clave InChI ICIVTHOGIQHZRY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butyl-3-methylimidazolium dicyanamide, 1-butyl-3-methylimidazolium dicyamide, 1-butyl-3-methylimidazolium; dicyanoazanide, bmim dca, dsstox_cid_27886, dsstox_rid_82639, dsstox_gsid_47910, c4mim; dicyanoazanide, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium cyanoimino methylidene azanide, 1-butyl-3-methylimidazolium; cyanoimino methylidene azanide
PubChem CID 11171745
Nombre IUPAC 1-butil-3-metilimidazol-3-io; cianoiminometilidenoazanida
SMILES CCCCN1C=C[N+](=C1)C.C(=[N-])=NC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide
Color Amarillo
Cantidad 50 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.26
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido