Learn More
Fosfato de di-n-butilo de 1-n-butil-3-metilimidazolio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15425336 5 g 5 g
15435336 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425336 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59893.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 663199-28-8 | C16H33N2O4P | 348.424 g/mol
1-Butyl-3-methylimidazolium dibutyl phosphate is employed as an imidazolium compound salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fosfato de dibutilo de 1-butil-3-metilimidazolio se emplea como una sal de compuesto de imidazolio.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener alejado del calor y la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 663199-28-8
Fórmula molecular C16H33N2O4P
Peso molecular (g/mol) 348.424
Número MDL MFCD09265043
Clave InChI NTXQJRGQUZXUMU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-butyl-3-methylimidazolium dibutyl phosphate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium di-n-butyl phosphate, 1-butyl-3-methylimidazolium dibutylphosphate
PubChem CID 16218227
Nombre IUPAC 1-butil-3-metilimidazol-3-io; fosfato de dibutilo
SMILES CCCCN1C=C[N+](=C1)C.CCCCOP(=O)([O-])OCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium di-n-butyl phosphate
Color Marrón
Índice de refracción 1.472
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.42
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido