Learn More
Tetrafluoroborato de 1-n-butil-2,3-dimetilimidazolio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496250 5 g 5 g
11406260 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496250 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27141.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 402846-78-0 | C9H17BF4N2 | 240.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402846-78-0
Fórmula molecular C9H17BF4N2
Peso molecular (g/mol) 240.05
Número MDL MFCD03427618
Clave InChI VCAIYEJBOWHUGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate, 1-n-butyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate, 1-butyl-2,3-dimethylimidazol-1-ium tetrafluoroborate, 3-butyl-1,2-dimethylimidazol-1-ium tetrafluoroborate, bdmim bf4, acmc-209jcq, dsstox_cid_27885, dsstox_rid_82638, dsstox_gsid_47909, ksc235m3b
PubChem CID 2734244
Nombre IUPAC 1-butil-2,3-dimetilimidazol-3-io; tetrafluoroborato
SMILES F[B-](F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-n-Butyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate
Densidad 1.198
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.05
Porcentaje de pureza 99%